Principaux documents
R368415
1,4-DI-TERT-BUTYL-PIPERAZINE-2,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.321
Numéro MDL:
Le produit R368415 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique