Principaux documents
R368199
(2-CHLORO-BENZYLIDENE)-(4-PYRIDIN-2-YL-PIPERAZIN-1-YL)-AMINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.794
Numéro MDL:
29,20 €