R367486
2-BROMO-N-[[(2-BROMOBENZOYL)AMINO](4-FLUOROPHENYL)METHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Br2FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.172
Numéro MDL:
Autres remarques