Key Documents
R366277
N-((4-METHOXY-PHENYLAMINO)-PHENYL-METHYLENE)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.469
Numéro MDL:
Autres remarques