Principaux documents
R365416
4-(1-CARBOXY-PROPYLSULFANYL)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
R365416-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R365416-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.28
Numéro MDL:
29,20 €