Principaux documents
R364924
(1-PHENYL-ETHYLIDENE)-(4-PYRIDIN-2-YL-PIPERAZIN-1-YL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.376
Numéro MDL:
Autres remarques