Key Documents
R364037
2-(DIETHYLAMINO)ETHYL 4-{[(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]AMINO}BENZOATE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.934
Numéro MDL:
Autres remarques