Principaux documents
R356026
2-(3-METHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE)-MALONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.263
Numéro MDL:
Autres remarques