Principaux documents
R354880
5-ETHOXY-2-(4-(4-FLUORO-PHENOXY)-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.346
Numéro MDL:
Autres remarques