R349585
5,7-BIS-(4-CHLORO-PHENYL)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.218
Numéro MDL:
Autres remarques