Principaux documents
R347000
3-((4-METHOXY-BENZYLIDENE)-AMINO)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
R347000-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R347000-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.343
Numéro MDL:
29,20 €