Principaux documents
R344400
3,5-DICHLORO-N-PROPYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.111
Numéro MDL:
29,20 €