Principaux documents
R341908
N-(2-ETHOXY-PHENYL)-3,4,5-TRIMETHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.372
Numéro MDL:
Autres remarques