Documents
R338524
1-BU-4-HO-2-OXO-1,2-2H-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID (6-METHYL-PYRIDIN-2-YL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.409
Numéro MDL:
Autres remarques