Documents
R337900
8-BENZYLSULFANYL-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.411
Numéro MDL:
Autres remarques