Principaux documents
R331945
2,7-BIS-(MORPHOLINE-4-SULFONYL)-FLUOREN-9-ONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.561
Numéro MDL:
Autres remarques