Principaux documents
R324760
MILLING YELLOW
AldrichCPR
R324760-1G
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R324760-1G
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H10N2Na2O6S
Poids moléculaire :
416.323
Numéro MDL:
41,40 €