Principaux documents
R299634
1-(4-METHOXY-PHENYL)-3-MORPHOLIN-4-YL-PROPAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
10MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.773
Numéro MDL:
160,00 €