Principaux documents
R298174
8-BUTYLSULFANYL-7-HEXADECYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H46N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.746
Numéro MDL:
Autres remarques