R296511
7-HEXADECYL-3-METHYL-8-PROPYLSULFANYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H44N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.719
Numéro MDL:
Autres remarques