Principaux documents
R294438
4-METHYL-N'-(2-THIENYLCARBONYL)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.369
Numéro MDL:
Autres remarques