Principaux documents
R294225
N-[2-(1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-ETHYL]-4-NITRO-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.315
Numéro MDL:
Autres remarques