Principaux documents
R290793
2-AMINO-4-(3-CHLORO-PHENYL)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.747
Numéro MDL:
Autres remarques