Principaux documents
R290009
9-OXO-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID BIS-O-TOLYLAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.615
Numéro MDL:
29,20 €