Principaux documents
R288578
N-(4-METHOXY-PHENYL)-BENZENE-1,4-DIAMINE
AldrichCPR
R288578-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R288578-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.269
Numéro MDL:
29,20 €