Documents
R282995
3-PHENYL-ACRYLIC ACID 4-(3-(2,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ACRYLOYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.462
Numéro MDL:
Autres remarques