Principaux documents
R279773
8-SEC-BUTYLSULFANYL-3-METHYL-7-(3-METHYL-BUTYL)-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H24N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.448
Numéro MDL:
Autres remarques