Principaux documents
R279196
(-)-KINETIN RIBOSIDE
AldrichCPR
R279196-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R279196-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.333
Numéro MDL:
110,00 €