Principaux documents
R278815
1-BENZYL-3-METHYL-2-THIOUREA
AldrichCPR
R278815-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R278815-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.273
Numéro MDL:
110,00 €