Principaux documents
R271047
PIPERIDINE-2-CARBOXYLIC ACID NAPHTHALEN-1-YLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.335
Numéro MDL:
Autres remarques