Principaux documents
R269263
4-CHLORO-N-(2-PHENYL-1-TRIFLUOROMETHYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.736
Numéro MDL:
Autres remarques