Principaux documents
R269131
N-(2-PHENYL-1-TRIFLUOROMETHYL-ETHYL)-4-TRIFLUOROMETHYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H13F6NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.29
Numéro MDL:
29,20 €