Principaux documents
R268623
1-IODO-2,3-DIMETHYL-NAPHTHALENE
AldrichCPR
10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H11I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.126
Numéro MDL:
110,00 €