Principaux documents
R266205
5-(2-METHOXY-BENZYLIDENE)-PYRIMIDINE-2,4,6-TRIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.224
Numéro MDL:
Autres remarques