Principaux documents
R262722
6-(5-CHLORO-2-METHOXY-PHENYL)-N-(4-NITRO-PHENYL)-(1,3,5)TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
R262722-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R262722-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.773
Numéro MDL:
29,20 €