Principaux documents
R258601
3-CHLORO-BENZOIC ACID (2-METHOXY-NAPHTHALEN-1-YLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.797
Numéro MDL:
Autres remarques