Principaux documents
R252786
4-METHYL-1-PHENYL-PENT-1-EN-3-ONE
AldrichCPR
R252786-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R252786-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.245
Numéro MDL:
29,20 €