Principaux documents
R245836
1,4-DIPHENYL-BUT-2-ENE-1,4-DIONE DIOXIME
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2
Poids moléculaire :
266.302
Numéro MDL:
110,00 €