Principaux documents
R242918
3-CHLOROMETHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-ONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.66
Numéro MDL:
29,20 €