Documents
R242357
3-ALLYL-6-METHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENEAMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.208
Numéro MDL:
Autres remarques