Principaux documents
R241806
2-(2-OXO-BENZOTHIAZOL-3-YL)-N-PROPYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.322
Numéro MDL:
Autres remarques