Documents
R240958
N-(3,5-DIOXO-10-OXA-4-AZA-TRICYCLO(5.2.1.0(2,6))DEC-8-EN-4-YL)-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.3
Numéro MDL:
Autres remarques