Principaux documents
R239631
N-(5-CHLORO-2-(2-NITRO-PHENYLSULFANYL)-PHENYL)-FORMAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.745
Numéro MDL:
29,20 €