Principaux documents
R238562
1,3,3-TRIMETHYL-BICYCLO(2.2.1)HEPTANE-2,6-DIOL
AldrichCPR
R238562-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R238562-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.254
Numéro MDL:
110,00 €