Principaux documents
R235199
4-NITRO-1H-PYRAZOLE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H7N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.15
Numéro MDL:
110,00 €