Principaux documents
R231797
5-BROMO-N-(3-{[5-BROMO-2-(METHYLSULFANYL)BENZOYL]AMINO}PHENYL)-2-(METHYLSULFANYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Br2N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.337
Numéro MDL:
Autres remarques