Principaux documents
R228680
9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE-2-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
R228680-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R228680-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.229
Numéro MDL:
110,00 €