Key Documents
R228516
2-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYLENE-MALONIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.291
Numéro MDL:
Autres remarques