Documents
R226289
5,8-DIMETHYL-2,2-DIPHENYL-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-2-BENZOPHOSPHEPINIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26F6P2
Poids moléculaire :
490.413
Numéro MDL:
Autres remarques