Principaux documents
R221074
METHYL 3,11-DIOXO-5-BETA-ANDROSTANE-17-BETA-CARBOXYLATE
AldrichCPR
R221074-1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R221074-1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H30O4
Poids moléculaire :
346.471
Numéro MDL:
29,20 €